Få mere at vide
Thermo Scientific™ O2 Control (1 til 21%) med 3 dørs indvendig gastæt skærmdør
Artikelnummer. 15343012 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Ilt kontrol:
1 til 21 %
Artikelnummer. Ilt kontrol
15343012 1 til 21 %
1 options
Artikelnummer. 15343012 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51901145
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Heracell™ VIOS 160i og Forma™ Steri-Cycle™ i160 inkubatorer
Opgrader dine inkubatorer for at drage fordel af O 2- kontrol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1 til 21 % O 2 kontrol med 3 dørs indvendig gastæt skærmdør
Til brug med (udstyr) Heracell™ VIOS 160i og Forma™ Steri-Cycle™ i160 inkubatorer
Belysning LED
Ilt kontrol 1 til 21 %
Type 1 til 21% O2-kontrol med 3-dørs indre gastæt skærmdør