Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO2 Incubator with Cell Locker™ CO2 Incubator, 165 L per chamber, Electropolished Stainless Steel
Artikelnummer. 15814295 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15814295 230 V Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15814295 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51032125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CO2-sensor: IR-sensor; O2-område (iltkoncentration): Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %; Temperaturområde: Omgivende +3 °C til 55 °C
CO2-sensor: IR-sensor; O2-område (iltkoncentration): Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %; Temperaturområde: Omgivende +3 °C til 55 °C
CO2 Inkubator med celle-låssystem
  • 165L indvendig kammer med den nye 6-segmentede, gasforstærkede indvendige dørkonfiguration og 3 hylder designet til at rumme 6 individuelle celleskabskamre.
  • Valg mellem elektropoleret rustfrit stål eller 100% rent kobberkammer indvendigt.
  • Temperaturbestandig, pærefri IR CO2-sensor (IR180Si).
  • THRIVE Luftstrømsteknologi giver forbedret stabilitet, tæt ensartethed og hurtig genopretning.
  • ISO Klasse 5 HEPA-filtrering sikrer luftkvaliteten i rummet i kammeret.
  • Thermo Scientific iCAN Touchskærmsgrænsefladen giver lys, overbliksovervågning og fuld dataoversigt til at overvåge alle inkubatorinteraktioner og parametre.
  • Thermo Scientific Steri-Run on-demand, natten over 180 ËšC steriliseringscyklus opnår 12 logaritika Sterility Assurance Level (SAL) total sterilisering af kammeret (eksklusive celle-skabskamre)
Stabilitet af betingelser
  • Kulturer tilbringer mere tid under forhold, der bedst efterligner in vivo-tilstanden .
  • Når det ene Cell Locker-kammer åbnes, opretholder de andre Cell Locker-kamre stabile forhold og bevarer in vitro-miljøet .
  • Forholdene forbliver stabile inden for disse rumlige afvigelser – temperatur +/-0,3 ËšC, luftfugtighed +/-3 % ogCO2 +/ -0,2 %.
  • For konsistente resultater er ensartethed i hvert Cell Locker-kammer +/-0,3ËšC
  • Sammenlignet med det standard enkeltglasdørsdesign reduceres temperaturfaldet i det åbne celleskabskammer med 50%.
  • Med Cell Locker-systemet reduceres gasforbruget ved døråbning med 50 %, hvilket sparer tid og penge.
Beskyttelse af prøver
  • Individuelle kamre maksimerer sikkerheden mod dyr krydskontaminering.
  • Hvert enkelt celleskabskammer fungerer reelt som et karantænekammer.
  • Dobbelte 0,2 μm membranfiltre tillader luftcirkulation, men udelukker mikrobielle forurenende stoffer.
  • Det udskiftelige 0,2 μm membranfilter har en effektiv porestørrelse på 0,02 μm ved luftfiltrering og er hydrofobi, oleofobisk, modstandsdygtigt over for organiske opløsningsmidler og testet for biosikkerhed og lav cytotoksicitet.
  • Uafhængige tredjepartstests validerer beskyttelse mod cirkulerende mikroorganismer (når de bruges som anvist)
Fleksibilitet i brugen
  • Cell Locker System kan konfigureres til at imødekomme dit laboratoriums unikke behov.
  • Forskellige celletyper, prøver, brugere eller projekter kan adskilles i delt inkubatorrum.
  • Hvert Cell Locker-kammer rummer 9 T-75 cellekulturflasker, 20 plader med 6 brønd, eller 24 plader med hver 96 brønd.
  • Fade og flasker kan fjernes enkeltvis på en arbejdsbakke eller inde i hele Cell Locker-kammeret med valgfrit transportdæksel, hvilket beskytter prøver mod udeluft.
  • Den ikke-skidbakke kan trækkes ud for at give adgang til kulturkar, eller hele bakken kan fjernes.
  • Celleskabskammeret kan desinficeres manuelt eller autoklaves.
Ordreinfo
Please order Cell Locker chambers separately if not included. 50151650 is a single Cell Locker chamber with membrane filters with stainless steel work tray and transport cover.; 50154739 is a single Cell Locker chamber with membrane filters with copper work tray and transport cover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,8 kubikfod
Certificeringer/compliance CE, CSA
Dataoutput USB og valgfri 4-20mA
Oversigt Single 165L stainless steel chamber configured for Cell Locker system, (Cell Locker chambers ordered separately)
Kapacitet (metrisk) 165 L/Kammer
Kammermateriale Elektropoleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 1 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 53
O2 koncentrationsområde Valgfrit 1 til 21% eller 5 til 90%
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Relativ luftfugtighed ≥93% at 37°C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Overdækket integreret vandbeholder
Mål (D x B x H) Indvendig 22,7 x 18,5 x 23,9 tommer. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Dimensioner (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tommer (88 x 63,7 x 90 cm)
Vægt (engelsk) 183 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V