Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO 2 inkubator, 240L, til almen brug
Artikelnummer. 16416639 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Kammermateriale unitSize
16416639 230 V, 50/60 Hz Elektropoleret rustfrit stål Hver
16426639 230 V, 50/60 Hz Kobber -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16416639 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51032875
Opgrader dit laboratorium med udstyr fra Thermo Scientific
Brug rabatkode 27943
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Beskyt værdifulde prøver, mens du optimerer cellevækst. Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO 2 inkubatorer med kobber eller rustfrit stål kamre giver det ideelle in vitro miljø. De er rene, pålidelige og brugsvenlige og med hurtig genopretning samt en praktisk berøringsskærm.
Beskyt værdifulde prøver, mens du optimerer cellevækst. Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO 2-inkubatorer med kobber- eller rustfri stålkamre giver det ideelle in vitro-miljø. De er rene, pålidelige og brugsvenlige og med hurtig genopretning samt en praktisk berøringsskærm.
Direkte varmekammer
  • 240L (8,4 cu. ft.) kammer i elektropoleret rustfrit stål eller kobber med kompakt fodaftryk, kan let stables
  • Standard venstresidigt lågehængsel, kan vendes af kvalificeret servicepersonale
  • Minimal, let rengørlig samling med glat indre kammer og afrundede hjørner for nem rengøring
  • Ventilatoren i kammeret fordeler forsigtigt konditioneret, befugtet luft i hele kammeret, hvilket sikrer homogene forhold
In situ sensorer og sonder designet til præcis overvågning
  • Valg af TC (termisk ledningsevne) CO 2 - sensor til lang, pålidelig drift eller IR (infrarød) CO 2 -sensor til overvågning af, hvornår fugt og temperatur er mindre forudsigelige
  • Dobbelte temperatursonder med overtemperaturbeskyttelse
Hurtigt reagerende fugtbeholder
  • Direkte opvarmet vandreservoir er designet til at give stabil, høj relativ fugtighed, hvilket forhindrer kulturudtørring
  • System uden vandbakke har genvindingshastigheder på op til 5 gange hurtigere end traditionelle vandbakker
  • Vandstandssensoren indikerer, hvornår der er behov for genopfyldning
ContraCon 90 °C fugtig varme desinfektionscyklus
  • Cyklus efter behov forenkler rengøring og eliminerer behovet for separat autoklavering af komponenter
  • Betjeningen er enkel med trykknapper og kræver ikke fjernelse af sensorer eller andre komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8,4 cu. ft.
Dataoutput RS232
Oversigt Enkelt 240 L inkubator, standard model
Kapacitet (metrisk) 240 L
Kammermateriale Elektropoleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Konvektion type Air-jacketed
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 12
Antal hylder 3 std./12 max.
O2 koncentrationsområde Valgfrit 1 til 21% eller 5 til 90%
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Relativ luftfugtighed Ca. 93% ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Til brug med (applikation) Til generelle formål
Fugtighed Kilde Integreret vandbeholder
Mål (D x B x H) Indvendig 23 x 23,9 x 26,4 tommer. (58,3 x 60,7 x 67 cm)
Dimensioner (L x B x H) 32,8 x 30,7 x 36,8 tommer. (83,4 x 78 x 93,4 cm)
Vægt (engelsk) 178 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V