Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i CO2-inkubator, 150 l og 240 l, medicinsk udstyr
Artikelnummer. p-9053046 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
150 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Kammermateriale Kapacitet (metrisk) unitSize
11626250 230 V Elektropoleret rustfrit stål 150 l Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11626250 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51026280
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CO2-sensor: TC-sensor; O2-område (iltkoncentration): Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %; Temperaturområde: Omgivende +3 °C til 55 °C
**FDA klasse II medicinsk udstyr til IVF**
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i (medicinsk udstyr) CO2-inkubatorer med indvendige kamre af ikke-ætsende rustfrit stål eller 100 % kobbergiver det ideelle in vitro miljø. Rene, pålidelige og brugsvenlige til beskyttelse af værdifulde prøver, mens de optimerer cellevækst med hurtige genopretningsegenskaber og praktisk berøringsskærm.
Thermo Scientific Heracell i C 2-inkubatorer har innovativ ContraCon dekontamineringsteknologi med fugtig varme, der sikrer bekymringsfri rengøring og drift. Disse inkubatorer er designet til at give optimale vækstbetingelser og levere overlegne genopretningshastighed tilbage til parametre.
Styring via iCAN™-berøringsskærm
  • Lågemonteret for nem tilgængelighed og visning
  • Praktiske brugermeddelelser på skærmen for forenklet måling og kontrolnavigation
  • Valg af sprog
  • Ændringer i kulturmiljø kan ses på skærmlogfiler og brugsregistrering
  • Visuel monitoralarm
TC eller IR CO2-sensor
  • Standard termisk ledningsevne (TC)-sensor har nøjagtig gassensorteknologi
  • Infrarød (IR) sensor har eksklusiv teknologi med delt stråle til præcis CO2-kontrol ved svingende temperatur- og fugtighedsforhold
Hurtig fugtgendannelse
  • Stort, direkte opvarmet vandreservoir
  • Genopretningstiderne er op til fem gange hurtigere end konventionelle vandbakker
  • Vandstandsalarm med akustiske og visuelle alarmer
O2-styring med Auto-Cal
  • To O2-kontrolområder styrer præcist iltkoncentrationen
  • Ideel til applikationer, der kræver reducerede eller øgede O2-forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,3 kubikfod
Dataoutput RS232
Oversigt Single 150L incubator, standard model
Kapacitet (metrisk) 150 l
Kammermateriale Elektropoleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
O2 koncentrationsområde Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Relativ luftfugtighed <90 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Integreret vandbeholder
Mål (D x B x H) Indvendig 20,9 x 18,5 x 23,9 tommer. (53 x 47 x 60,7 cm)
Dimensioner (L x B x H) 30,8 x 25,1 x 24,1 tommer. (78,2 x 63,7 x 86,7 cm)
Vægt (engelsk) 154 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V