Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i CO2-inkubator, 150 l og 240 l, medicinsk udstyr
Artikelnummer. 11676310 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
Kapacitet (metrisk):
150 L/kammer
150 l
240 L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding Kammermateriale Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11676310 230 V Kobber 150 L/kammer Hver
11626250 230 V Elektropoleret rustfrit stål 150 l Hver
11646250 230 V Elektropoleret rustfrit stål 240 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11676310 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50116049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278685.00 DKK
    262625.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 16059.19 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CO2-sensor: TC-sensor; O2-område (iltkoncentration): Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %; Temperaturområde: Omgivende +3 °C til 55 °C
**FDA klasse II medicinsk udstyr til IVF**
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i (medicinsk udstyr) CO2-inkubatorer med indvendige kamre af ikke-ætsende rustfrit stål eller 100 % kobbergiver det ideelle in vitro miljø. Rene, pålidelige og brugsvenlige til beskyttelse af værdifulde prøver, mens de optimerer cellevækst med hurtige genopretningsegenskaber og praktisk berøringsskærm.
Direkte varmekammer
  • 150 l (5.3 kubikfod) 100% solidt kobberkammer med kompakt fodaftryk, let stableligt
  • Standard venstresidigt lågehængsel, kan vendes af kvalificeret servicepersonale
  • Minimal, let rengørlig samling med glat indre kammer og afrundede hjørner for nem rengøring
  • Ventilatoren i kammeret fordeler forsigtigt konditioneret, befugtet luft i hele kammeret, hvilket sikrer homogene forhold
In situ-sensorer og sonder designet til præcis overvågning
  • Valg af TC (termisk ledningsevne)CO2-sensor til lang, pålidelig drift eller IR (infrarød)CO2-sensor til overvågning, når fugtighed og temperatur er mindre forudsigelige
  • Dobbelte temperatursonder med overtemperaturbeskyttelse
Hurtig respons fugtighedsreservoir
  • Direkte opvarmet vandreservoir er designet til at give stabil, høj relativ fugtighed, hvilket forhindrer kulturudtørring
  • System uden vandbakke har genvindingshastigheder på op til 5 gange hurtigere end traditionelle vandbakker
  • Vandstandssensoren indikerer, hvornår der er behov for genopfyldning
ContraCon 90 °C fugtig varme-desinfektionscyklus
  • Cyklus efter behov forenkler rengøring og eliminerer behovet for separat autoklavering af komponenter
  • Betjeningen er enkel med trykknapper og kræver ikke fjernelse af sensorer eller andre komponenter
  • Uafhængigt valideret til at eliminere en bred vifte af forurenende stoffer, herunder bakterier, skimmelsvampe, svampesporer og mykoplasmaer
Intuitiv, interaktiv iCAN touchskærmskontrol
  • Den klare LED-skærm muliggør overvågning af alle inkubatorinteraktioner
  • Gør ændringer i kulturmiljøet synlige med tendensgrafer for ydevne samt fejl- og brugslogfiler
  • Praktiske brugermeddelelser og påmindelser på skærmen letter navigationen
  • Valgbare sprog forenkler driften: Engelsk, spansk, tysk, fransk og italiensk
Wireless Monitoring Solution
DeviceLink Thermo Scientific™ HUB™
, vores nemt installerede løsning, arbejder sammen med Thermo Fisher Cloud for at overvåge forholdene inde i dine CO2-inkubatorer.  
  • DeviceLink HUB overvåger kammerets temperatur, gasniveauer, alarmer og advarsler fra inkubatorens dataudgangsforbindelse, RS-232 eller USB 
  • Alarmer og notifikationer sendes også til brugeren via e-mail og push-notifikation på mobiltelefon
  • DeviceLink HUB er et ekstraudstyr til modeller med iCAN touchskærmsinterface
  • DeviceLink HUB er tilgængelig i følgende regioner
    • USA og Canada
    • 28 medlemmer af Den Europæiske Union
    • Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz
Bestillingsoplysninger
  • For at konfigurere 230V-modeller til tri-gas medO2-kontrol , bedes du bestille 51900739 til 1-21% og 51900740 til 5-90% kontrol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dataoutput RS232
Oversigt Dobbelt 150L stak, 2 x 51026281 med rullebase
Kapacitet (metrisk) 150 L/kammer
Kammermateriale Kobber
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Konvektion type Air-jacketed
Belysning LED
Materiale Copper
Antal steder 10
Antal hylder 3 std./10 max.
Ilt kontrol Ingen
Relativ luftfugtighed Ca. 93% ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Integreret vandreservoir
Mål (D x B x H) Indvendig 20,9 x 18,5 x 23,9 tommer (53 x 47 x 60,7 cm)
Vægt (engelsk) 154 lb. pr. kammer
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V