Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i CO2-inkubator, 150 l og 240 l, medicinsk udstyr
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
**FDA klasse II medicinsk udstyr til IVF**
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i& 240i (medicinsk udstyr) CO2-inkubatorer med indvendige kamre af ikke-ætsende rustfrit stål eller 100 % kobbergiver det ideelle in vitro miljø. Rene, pålidelige og brugsvenlige til beskyttelse af værdifulde prøver, mens de optimerer cellevækst med hurtige genopretningsegenskaber og praktisk berøringsskærm.
- 240L (8,4 kubikfod) Elektropoleret rustfrit stålkammer med kompakt fodaftryk, let stableligt
- Standard venstresidigt lågehængsel, kan vendes af kvalificeret servicepersonale
- Minimal, let rengørlig samling med glat indre kammer og afrundede hjørner for nem rengøring
- Ventilatoren i kammeret fordeler forsigtigt konditioneret, befugtet luft i hele kammeret, hvilket sikrer homogene forhold
In situ-sensorer og sonder designet til præcis overvågning
- Valg af TC (termisk ledningsevne)CO2-sensor til lang, pålidelig drift eller IR (infrarød)CO2-sensor til overvågning, når fugtighed og temperatur er mindre forudsigelige
- Dobbelte temperatursonder med overtemperaturbeskyttelse
Hurtig respons fugtighedsreservoir
- Direkte opvarmet vandreservoir er designet til at give stabil, høj relativ fugtighed, hvilket forhindrer kulturudtørring
- System uden vandbakke har genvindingshastigheder på op til 5 gange hurtigere end traditionelle vandbakker
- Vandstandssensoren indikerer, hvornår der er behov for genopfyldning
ContraCon 90 °C fugtig varme-desinfektionscyklus
- Cyklus efter behov forenkler rengøring og eliminerer behovet for separat autoklavering af komponenter
- Betjeningen er enkel med trykknapper og kræver ikke fjernelse af sensorer eller andre komponenter
- Uafhængigt valideret til at eliminere en bred vifte af forurenende stoffer, herunder bakterier, skimmelsvampe, svampesporer og mykoplasmaer
Intuitiv, interaktiv iCAN touchskærmskontrol
- Den klare LED-skærm muliggør overvågning af alle inkubatorinteraktioner
- Gør ændringer i kulturmiljøet synlige med tendensgrafer for ydevne samt fejl- og brugslogfiler
- Praktiske brugermeddelelser og påmindelser på skærmen letter navigationen
- Valgbare sprog forenkler driften: Engelsk, spansk, tysk, fransk og italiensk
DeviceLink Thermo Scientific™ HUB™, vores nemme at installere løsning, arbejder sammen med Thermo Fisher Cloud for at overvåge forholdene inde i dine CO2-inkubatorer.
- DeviceLink HUB overvåger kammerets temperatur, gasniveauer, alarmer og advarsler fra inkubatorens dataudgangsforbindelse, RS-232 eller USB
- Alarmer og notifikationer sendes også til brugeren via e-mail og push-notifikation på mobiltelefon
- DeviceLink HUB er et ekstraudstyr til modeller med iCAN touchskærmsinterface
- DeviceLink HUB er tilgængelig i følgende regioner
- USA og Canada
- 28 medlemmer af Den Europæiske Union
- Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz
- For at konfigurere 230V-modeller til tri-gasmed O2-kontrol, bedes du bestille 51900702 til 1-21% og 51900703 til 5-90% kontrol.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8,4 kubikfod |
| Dataoutput | RS232 |
| Oversigt | Enkelt 240L inkubator, standardmodel |
| Kapacitet (metrisk) | 240 L |
| Kammermateriale | Elektropoleret rustfrit stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | TC-sensor |
| Konvektion type | Luftjakkebeklædt |
| Belysning | LED |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |