Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2-inkubator, 150 l, til generelt brug
Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Kammermateriale:
Elektropoleret rustfrit stål
Kobber
Beskrivelse
Beskyt værdifulde prøver, mens du optimerer cellevækst. Thermo Scientific™ Heracell™ 150i C 2-inkubatorer med kammer i kobber eller rustfrit stål har ideelt in vitro miljø. De er rene, pålidelige og brugsvenlige og med hurtig genopretning samt en praktisk berøringsskærm.
Direkte varmekammer
- 150 l (5.3 kubikfod) 100 % massivt kobberkammer med kompakt fodaftryk, let stabelbart
- Standard venstresidigt lågehængsel, kan vendes af kvalificeret servicepersonale
- Minimal, let rengørlig samling med glat indre kammer og afrundede hjørner for nem rengøring
- Ventilatoren i kammeret fordeler forsigtigt konditioneret, befugtet luft i hele kammeret, hvilket sikrer homogene forhold
In situ sensorer og sonder designet til præcis overvågning
- Valg af TC (termisk ledningsevne) CO 2 - sensor til lang, pålidelig drift eller IR (infrarød) CO 2 -sensor til overvågning af, hvornår fugt og temperatur er mindre forudsigelige
- Dobbelte temperatursonder med overtemperaturbeskyttelse
Hurtigt reagerende fugtbeholder
- Direkte opvarmet vandreservoir er designet til at give stabil, høj relativ fugtighed, hvilket forhindrer kulturudtørring
- System uden vandbakke har genvindingshastigheder på op til 5 gange hurtigere end traditionelle vandbakker
- Vandstandssensoren indikerer, hvornår der er behov for genopfyldning
ContraCon 90 °C fugtig varme desinfektionscyklus
- Cyklus efter behov forenkler rengøring og eliminerer behovet for separat autoklavering af komponenter
- Betjeningen er enkel med trykknapper og kræver ikke fjernelse af sensorer eller andre komponenter
- Uafhængigt valideret til at eliminere en lang række forurenende stoffer, herunder bakterier, skimmelsvampe, svampesporer og mycoplasmas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 kubikfod |
| Dataoutput | RS232 |
| Kapacitet (metrisk) | 150 L |
| Kammermateriale | Kobber |
| CO2-koncentrationsområde | 0 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | TC-sensor |
| Belysning | LED |
| Materiale | Rustfrit stål |
| O2 koncentrationsområde | Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 % |
| Ilt kontrol | Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 % |
| Vis mere |