Få mere at vide
HER2 Human anti-Human, BB700, Clone: Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb), BD OptiBuild™
Artikelnummer. 32227182
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
32227182 50 μg
1 options
Artikelnummer. 32227182 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 756628
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Human Monoclonal Antibody
HER2 Monoclonal antibody specifically detects HER2 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HER2
Applikationer Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb)
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugeret Brilliant Blue 700 (BB700)
Formulering Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gene Alias CD340; ERBB2; HER-2; HER-2/neu; HER2; NEU; proto-oncogene c-ErbB-2
Værtsarter Human
Immunogen A431 Cell Line Expressing EGFR
Oprensningsmetode Affinity Chromatography
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2064
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.