Få mere at vide
Heptylmagnesiumbromid, 1 M opløsning i diethylether, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10535680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10535680 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10535680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433031000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13125-66-1 | C7H15BrMg | 203.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptylmagnesium bromide
CAS 13125-66-1, 60-29-7
Farve Brun
Tæthed 0.8410g/mL
Kogepunkt 35,0 °C
Flammepunkt −30 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C7H15BrMg
Lineær formel CH3(CH2)6MgBr
MDL nummer MFCD00013517
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.841
Synonym n-heptylmagnesium bromide, 1-heptylmagnesium bromide, heptyl magnesium bromide, magnesium, bromoheptyl, n-heptyl magnesium bromide, heptylmagnesium bromide solution, ldkgbijdngsvih-uhfffaoysa-m, 1-heptylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, heptylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCC[Mg]Br
IUPAC navn magnesium;heptan;bromid
Molekylvægt (g/mol) 203.41
PubChem CID 10910616
Formel vægt 203.4
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.