Få mere at vide
Heptylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30406005
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406005 25 g
30403928 10 g
30395343 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH28291025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1078-71-3
Molekylær formel C13 H20
Molekylvægt (g/mol) 176.3
Synonym Benzene, heptyl- (9CI, ACI), Heptane, 1-phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), Heptylbenzene (ACI), 1-Heptylbenzene, 1-Phenylheptane, Heptane, 1(or 7)-phenyl-, n-Heptylbenzene, NSC 97413
IUPAC navn heptylbenzen
SMIL CCCCCCCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptylbenzene (Phenylheptane)
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3
Formel vægt 176.1565