Få mere at vide
Heptylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Heptylbenzene (Phenylheptane) |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 176.1565 |