Få mere at vide
Heptyl Undecyl Phthalate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Heptyl Undecyl Phthalate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-14-18-22-30-26(28)24-20-16-15-19-23(24)25(27)29-21-17-13-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 418.3083 |