Få mere at vide
Heptyl Nonyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptyl Nonyl Phthalate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-10-12-16-20-28-24(26)22-18-14-13-17-21(22)23(25)27-19-15-11-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 390.277 |