Få mere at vide
Heptyl chloroformate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Heptyl chloroformate |
| CAS | 33758-34-8 |
| Molekylær formel | C8 H15 Cl O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | n-Heptyl chloroformate, Heptyl chlorocarbonate, 1-Heptyl chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-11-8(9)10/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCOC(=O)Cl |
| IUPAC navn | heptyl carbonochloridate |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.656 |
| Formel vægt | 178.076 |