Få mere at vide
Heptyl beta-D-glucopyranoside, 99%
Artikelnummer. p-7043250
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
Artikelnummer. 15417989
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66576.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 78617-12-6 | C13H26O6 | 278.345 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78617-12-6
Molekylær formel C13H26O6
Molekylvægt (g/mol) 278.345
MDL nummer MFCD00063299
InChI nøgle NIDYWHLDTIVRJT-UJPOAAIJSA-N
Synonym heptyl-beta-d-glucopyranoside, heptyl beta-d-glucopyranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-heptyloxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, b7g, n-heptyl beta-d-glucopyranoside, n-heptyl-i 2-d-glucopyranoside, heptyl-?-d-glucopyranoside, heptyl b-d-glucopyranoside, heptyl-b-d-glucopyranoside, d06ibv
PubChem CID 448173
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-heptoxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptyl beta-D-glucopyranoside
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 8806
Formel vægt 278.34
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver