Få mere at vide
Heptyl beta-D-glucopyranoside, 99%
Artikelnummer. 15417989
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417989 500 mg 500mg
15407989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66576.ME
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 78617-12-6 | C13H26O6 | 278.345 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78617-12-6
Molekylær formel C13H26O6
Molekylvægt (g/mol) 278.345
MDL nummer MFCD00063299
InChI nøgle NIDYWHLDTIVRJT-UJPOAAIJSA-N
Synonym heptyl-beta-d-glucopyranoside, heptyl beta-d-glucopyranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-heptyloxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, b7g, n-heptyl beta-d-glucopyranoside, n-heptyl-i 2-d-glucopyranoside, heptyl-?-d-glucopyranoside, heptyl b-d-glucopyranoside, heptyl-b-d-glucopyranoside, d06ibv
PubChem CID 448173
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-heptoxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptyl beta-D-glucopyranoside
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 8806
Formel vægt 278.34
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver