Få mere at vide
Heptelidsyre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15927305 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
0.25 mg
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
250µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15927305 0.25 mg 250µg
15937305 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15927305 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02183371.2
Potent, selektiv, irreversibel GAPDH-hæmmer, samt en DNA-polymerasehæmmer. Koninginsyremolekylet, produceret af svampe, der spiser søde kartofler, har vist sig at bremse det overdrevne glukoseforbrug i tumorer, der udviser Warburg-effekten og efterlader sunde celler alene.
  • Glyceraldehyd 3-phosphat dehydrogenase (GAPDH), et nøgleenzym i kulhydratmetabolisme, katalyserer reversibelt omdannelsen af GAP til 1,3-bisphosphoglycerat og NAD+
  • En sesquiterpen lacton produceret af svampen T. koningii, som viste sig at have antibiotisk aktivitet mod anaerobe bakterier såsom Bacteroides
  • Det virker som en irreversibel inhibitor af GAPDH, der binder til cystein-149-resten på enzymets aktive sted (Ki = 1,6μ M)
  • Kan selektivt inducere apoptose i højglykolytiske cancerceller ved at hæmme dannelsen af ATP i den glykolytiske vej
  • Heptelidinsyre er også en selektiv og kompetitiv inhibitor af pattedyrs DNA-polymeraserβ ogλ såvel som terminal deoxynukleotidyltransferase i familie X af DNA-polymeraser (Kis spænder fra 5,2-9,5μ M)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57710-57-3
Molekylær formel C15H20O5
Synonym Koningsyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptelidsyre
Mængde 0.25 mg
Farve Hvid
Renhed >95
Molekylvægt (g/mol) 280.3