Få mere at vide
Heptanoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30402396
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30402396 25 g
1 options
Artikelnummer. 30402396 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH28123525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptanoyl Chloride
CAS 2528-61-2
Molekylær formel C7H13ClO
Mængde 25 g
Synonym Enanthoyl Chloride, Enanthyl Chloride, Heptanoic Acid Chloride, n-Heptanoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
SMIL CCCCCCC(=O)Cl
IUPAC navn Heptanoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 148.63
Formel vægt 148.0655