Få mere at vide
Heptanoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptanoyl Chloride |
| CAS | 2528-61-2 |
| Molekylær formel | C7H13ClO |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Enanthoyl Chloride, Enanthyl Chloride, Heptanoic Acid Chloride, n-Heptanoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | Heptanoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.63 |
| Formel vægt | 148.0655 |