Få mere at vide
Heptanoylchlorid, 99%
Artikelnummer. 10761051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10761051 500 g Glasflaske 500g
10669014 25 g Glasflaske 25g
10502191 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10761051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164265000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2528-61-2 | C7H13ClO | 148,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2528-61-2
Molekylær formel C7H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 148.63
MDL nummer MFCD00000763
InChI nøgle UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride
PubChem CID 17313
IUPAC navn heptanoylchlorid
SMIL CCCCCCC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptanoyl chloride
Navn note 99%
Smeltepunkt -84 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 173 °C
Flammepunkt 68 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5COCl
Brydningsindeks 1,4295 til 1,4315
Mængde 500 g
Beilstein 02, 340
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse. Andre opløseligheder: let opløselig i carbontetrachlorid, opløselig i ethylether, ligroin
Formel vægt 148.63
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske