Få mere at vide
Heptanoyl chloride, 99%
Artikelnummer. 11362096
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362096 50 g 50g
11372096 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03315.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2528-61-2 | C7H13ClO | 148.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2528-61-2
Molekylær formel C7H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 148.63
MDL nummer MFCD00000763
InChI nøgle UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride
PubChem CID 17313
IUPAC navn heptanoylchlorid
SMIL CCCCCCC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptanoyl chloride
Smeltepunkt -84°C
Tæthed 0.96
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Lugt Acrid
Lineær formel CH3(CH2)5COCl
Brydningsindeks 1.431
Mængde 50 g
FN nummer UN2920
Beilstein 605636
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 148.63
Procent renhed 99%