missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Heptanoic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptanoic Anhydride |
| CAS | 626-27-7 |
| Molekylær formel | C14H26O3 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O3/c1-3-5-7-9-11-13(15)17-14(16)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCC |
| IUPAC navn | heptanoyl heptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.35 |
| Formel vægt | 242.1882 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?