Få mere at vide
Heptansyreanhydrid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10644692 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10644692 50 g Glasflaske 50g
1 options
Artikelnummer. 10644692 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186760500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 626-27-7 | C14H26O3 | 242.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptanoic anhydride
Navn note 99%
CAS 626-27-7
Smeltepunkt -12°C
Farve Gul
Tæthed 0.9170g/mL
Kogepunkt 278°C to 282°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H26O3
Lineær formel [CH3(CH2)5CO]2O
Brydningsindeks 1.4320 to 1.434
MDL nummer MFCD00009536
Mængde 50 g
Beilstein 02, 340
Specifik vægtfylde 0.917
Synonym heptanoic anhydride, enanthic anhydride, heptanoic acid, anhydride, heptanoyl anhydride, n-heptanoic acid anhydride, n-heptanoic anhydride, heptanoic acid, 1,1'-anhydride, oenanthic anhydride, bisenanthic anhydride, enanthic acid anhydride
InChI nøgle DAPZDAPTZFJZTO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCC
IUPAC navn heptanoylheptanoat
Molekylvægt (g/mol) 242.36
PubChem CID 69376
Formel vægt 242.36
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptanoic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.