Få mere at vide
Heptanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30402565
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30402565 100 g
1 options
Artikelnummer. 30402565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH998455100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptanoic acid (Heptylic acid)
CAS 111-14-8
Molekylær formel C7 H14 O2
Mængde 100 g
Synonym Heptanoic Acid, 1-Hexanecarboxylic acid, Enanthic acid, Enanthylic acid, Enantic acid, Heptoic acid, Heptylic acid, NSC 2192, Oenanthic acid, Oenanthylic acid, n-Heptanoic acid, n-Heptoic acid, n-Heptylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
SMIL CCCCCCC(=O)O
IUPAC navn heptanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 130.18
Formel vægt 130.0994