Få mere at vide
Heptanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052277
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052277 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052277 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1119.010100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Heptanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptanoic acid (Heptylic acid)
CAS 111-14-8
Analyt- eller komponentnavne Heptanoic acid (Heptylic acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Heptanoic Acid, 1-Hexanecarboxylic acid, Enanthic acid, Enanthylic acid, Enantic acid, Heptoic acid, Heptylic acid, NSC 2192, Oenanthic acid, Oenanthylic acid, n-Heptanoic acid, n-Heptoic acid, n-Heptylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
SMIL CCCCCCC(=O)O
IUPAC navn heptanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 130.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 130.0994 g/mol