Få mere at vide
Heptanoic acid, 98%
Artikelnummer. 13468398 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13468398 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10783351 250 mL Glasflaske 250ml
10092000 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13468398 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164170025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-14-8 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-14-8
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00004426
InChI nøgle MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
PubChem CID 8094
ChEBI CHEBI:45571
IUPAC navn heptansyre
SMIL CCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptanoic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt -10.5°C
Farve Hvid
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 223.0°C to 223.4°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5CO2H
Brydningsindeks 1.4210 to 1.4240
Mængde 2.5 L
Beilstein 02,338
Merck Index 15,4695
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.24g/100mL (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, dmf, chloroform, petrol, soluble in most organic solvents
Viskositet 3.40 mPa.s (30°C)
Formel vægt 130.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver