Få mere at vide
Heptanoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11413288
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413288 2500 mL 2500ml
11403288 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17704.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-14-8 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Heptansyre bruges som en organisk byggesten til syntese af en række kemiske forbindelser. Det er involveret i esterificeringen af steroider og anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser såsom trenbolon-enanthate, testosteron-enanthate, drostanolone-enanthate og methenolone-enanthate. Det bruges også som en intern standard under gaskromatografianalyse af butylesterne af flygtige syrer. Dets esterderivater bruges i duft- og smagsindustrien samt kosmetik og industrielle smøremidler inden for luftfart, køling og biler. Det bruges til at fremstille natriumheptanoat, som bruges som korrosionsinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Heptansyre bruges som en organisk byggesten til syntese af en række kemiske forbindelser. Det er involveret i esterificeringen af steroider og anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser såsom trenbolon-enanthate, testosteron-enanthate, drostanolone-enanthate og methenolone-enanthate. Det bruges også som en intern standard under gaskromatografianalyse af butylesterne af flygtige syrer. Dets esterderivater bruges i duft- og smagsindustrien samt kosmetik og industrielle smøremidler inden for luftfart, køling og biler. Det bruges til at fremstille natriumheptanoat, som bruges som korrosionsinhibitor.
Opløselighed
Blandbar med acetone, ethanol, diethylether, dimethylformamid, dimethylsulfoxid og salpetersyre. Lidt opløseligt i kultetrachlorid og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-14-8
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.187
MDL nummer MFCD00004426
InChI nøgle MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
PubChem CID 8094
ChEBI CHEBI:45571
IUPAC navn heptansyre
SMIL CCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptanoic acid
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 0.917
Kogepunkt 222°C to 223°C
Flammepunkt 114°C (237°F)
Lineær formel CH3(CH2)5CO2H
Brydningsindeks 1.423
Mængde 2500 mL
FN nummer UN3265
Beilstein 1744723
Merck Index 14,4660
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether,dimethylformamide,dimethyl sulfoxide and nitric acid. Slightly soluble in carbon tetrachloride and water.
Formel vægt 130.19
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptanoic acid