Få mere at vide
Heptanoic-5,5,6,6,7,7,7-d7 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptanoic Acid-5,5,6,6,7,7,7-D7 |
| CAS | 1219802-86-4 |
| Molekylær formel | C7 D7 H7 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Heptanoic-5,5,6,6,7,7,7-d7 acid, Heptanoic Acid-5,5,6,6,7,7,7-D7, Heptanoic acid-d7, Enanthic acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 5,5,6,6,7,7,7-heptadeuterioheptanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.228 |
| Formel vægt | 137.1433 g/mol |
| Vis mere |