Få mere at vide
Heptanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptanoic Acid-2,2-D2 |
| CAS | 64118-38-3 |
| Molekylær formel | C7 D2 H12 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Heptanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Heptanoic Acid-2,2-D2, Heptanoic acid-d2, Enanthic acid-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CCCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterioheptanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.1972 |
| Formel vægt | 132.1119 g/mol |
| Vis mere |