missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Heptanedioic-2,2,6,6-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Pentanedicarboxylic-1,1,5,5-d4 acid |
| CAS | 19031-56-2 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H8 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Heptanedioic-2,2,6,6-d4 acid (9 CI), Pimelic-2,2,6,6-d4 acid (8 CI), 1,5-Pentanedicarboxylic-1,1,5,5-D4 acid, Pimelic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i4D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CCCC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,6,6-tetradeuterioheptanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.19 |
| Formel vægt | 164.0987 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?