Få mere at vide
Heptan, Honeywell Riedel-de Haën™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptane |
| Smeltepunkt | -90.5°C |
| CAS | 142-82-5 |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 200 L |
| Emballage | Returtromle i rustfrit stål |
| Molekylær formel | C7H16 |
| MDL nummer | MFCD00009544 |
| Synonym | n-Heptane, Heptanes |
| Kogepunkt | 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa) |
| Vis mere |