Få mere at vide
Heptan, Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99% n-heptan basis (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15683750
Mængde:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminum Bottle
Glasflaske
Ikke tilgængelig
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15683750
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 322874X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99% n-heptan basis (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptan
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptane
Smeltepunkt -91°C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.684g/mL at 25°C
Kogepunkt 98.2°C to 98.4°C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt −4°C (24.8°F)
Tændingspunkt 433°F
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks n20/D 1.3870 to 1.3880
Rester efter fordampning 0 to 0.001%
Titrerbar syre Free acid (as CH3COOH): ≤0.0005%
Lineær formel CH3(CH2)5CH3
Damptryk 40mmHg (20°C), 83mmHg (37.7°C)
FN nummer UN1206
Beilstein 1730763
Formel vægt 100.2g/mol
Procent renhed ≥99% n to heptane basis (GC)
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.