Få mere at vide
Heptane (Peroxide-free/Sequencing), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10479493
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10479493 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10479493 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1115500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Heptane is a solvent for other organics and is used as a carrier in chromatography.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptane
Smeltepunkt -91°C
Navn note Peroxide-free
Absorbans 0.014 max. at 254nm, 0.2 max. (%) at 215nm, 0.75 max. at 200nm
CAS 142-82-5, 28729-52-4, 26635-64-3, 108-87-2
Farve Colorless
Tæthed 0.683g/cm³
Mængde 500 mL
Identifikation Pass Test
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.3845 to 1.3865 (at 25°C)
Rester efter fordampning 5ppm max.
Analyseprocentområde ≥99 %
Molekylær formel C7H16
Lineær formel CH3(CH2)5CH3
Damptryk 48mbar at 20°C
MDL nummer MFCD00009544
Viskositet 0.4 mPa/s at 20°C
Vand 0.02% max.
Merck Index 15, 4694
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
Kogepunkt 98°C
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC
IUPAC navn heptane
Molekylvægt (g/mol) 100.21
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Formel vægt 100.2
Procent renhed ≥99%
Grad Sequencing
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.