Få mere at vide
Heptan-(n) 99+%, HPLC-kvalitet til HPLC og laboratoriebrug, Chem Lab
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -90 °C |
| Farve | Farveløs |
| Surhed | < 0.0005 meq/g |
| Tæthed | 0.69 g/mol |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | -4 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Analyseprocentområde | > 99% |
| Vand | < 100 ppm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Heptane-(n) 99+%, HPLC grade
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Heptane-(n)