Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptane |
| CAS | 142-82-5 |
| Tæthed | 0.684g/mL at 25°C |
| Mængde | 4 x 5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.07 |
| Flammepunkt | −4°C (24.8°F) |
| Tændingspunkt | 433°F |
| Emballage | Fiberboard Box |
| Molekylær formel | C7H16 |
| Lineær formel | CH3(CH2)5CH3 |
| Vis mere |