Få mere at vide
Heptan,≈ 99% N-heptan, til HPLC
Artikelnummer. 10664912 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10664912 1 L Ravgul glasflaske 1 L
10757704 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10664912 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0106/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.64 DKK
    597.77 DKK / 1 L
    Spare 75.87 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
C7H16, CAS-nummer-142-82-5, 2,5L, 98 grader.C, CHEBI:43098, farveløs, 100,2g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, heptan, -91 grader.C, 9544, 5,00 glas, 9,00 glas, 9,00 glas, 8,00 glas. CCCCCCC, 3,5, 48 mbar ved 20 grader C, 0,4 mPaS ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptan
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Emballage Ravgul glasflaske
Damptryk 48 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,4 mPaS ved 20 °C
Dampdensitet 3.5
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Smeltepunkt -91 °C
Kogepunkt 98 °C
Mængde 1 L
Formel vægt 100,2 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.