Få mere at vide
Honeywell Heptanfraktion
Artikelnummer. 15985440
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
45 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15985440 45 L 45 L
15655705 7 L 7 L
15975440 18 L 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15985440 Leverandør Honeywell Leverandørnr. 3200445L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Heptanfraktion, Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99% n-heptan-basis (GC).
Leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
  • Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
  • Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Heptane, Heptanes
IUPAC navn heptan
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptane Fraction
pH Not applicable
Smeltepunkt -90.5°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.69 g/cm3 (15°C)
Mængde 45 L
Flammepunkt 6.7 %(V)
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Damptryk 60.9 hPa (25°C)
Viskositet No data available
FN nummer UN1206
Beilstein 1730763
Kogepunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Procent renhed ≥99.00%
Grad Reagens