Artikelnummer. 15605890
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
15605890
1 L
Glass Bottle
1 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
15605890
Leverandør
Honeywell-Chromasolv
Leverandørnr.
5925791L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥96%
For HPLC and organic synthesis High-purity, multipurpose solvents High lot-to-lot consistency
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Heptane
Smeltepunkt
-91°C (literature)
Navn note
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥96%
Absorbans
max. 0.40 at 210 nm, max. 1.0 197 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 280 nm, max. 0.10 at 225 nm
CAS
142-82-5
CAS Max %
100.0000%
Tæthed
0.684 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde
1 L
Flammepunkt
−4°C
Emballage
Glass Bottle
Molekylær formel
C7H16
Lineær formel
CH3(CH2)5CH3
MDL nummer
MFCD00009544
FN nummer
UN1206
Beilstein
1730763
Synonym
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
Kogepunkt
98.2°C to 98.4°C
InChI nøgle
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL
CCCCCCC
IUPAC navn
heptane
Molekylvægt (g/mol)
100.21
PubChem CID
8900
ChEBI
CHEBI:43098
Formel vægt
100.2
Procent renhed
≥96%
Grad
HPLC
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?