Få mere at vide
Riedel-de Haën Heptan CHROMASOLV™
Beskrivelse
- Til gaskromatografi (GC).
- Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC.
- Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptane |
| pH | Not applicable |
| Smeltepunkt | -90.5°C |
| CAS | 142-82-5 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.69 g/cm3 (15°C) |
| Mængde | 7 L |
| Flammepunkt | 6.7 %(V) |
| Emballage | Returdåse i rustfrit stål |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |