Få mere at vide
Heptan, 99 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Artikelnummer. 15617900 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
200 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Metal Drum
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
200 L
500ml
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15617900 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15667900 500 mL Glass Bottle 500ml
15607900 1 L Glass Bottle 1 L
15657900 4 x 2.5 L Glass Bottle Pakke med 4
15647900 20 L Stainless Steel Can 20 L
15627900 200 L Metal Drum 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15617900 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. H21982.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptan
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptane
Smeltepunkt -90.5°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.684g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt −4°C (24.8°F)
Tændingspunkt 433°F
Lugt Characteristic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Lineær formel CH3(CH2)5CH3
Damptryk 83mmHg (37.7°C), 40mmHg (20°C)
FN nummer UN1206
Beilstein 1730763
Kogepunkt 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
Opløselighedsinformation 0.003g/L in water at 0°C
Formel vægt 100.2g/mol
Procent renhed 0.99