Få mere at vide
Heptan,≈ 99% N-heptan, HPLC til fluorescensdetektion
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Damptryk | 48mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.4 mPaS at 20°C |
| Dampdensitet | 3.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | -91°C |
| Kogepunkt | 98°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Formel vægt | 100.2g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Heptane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.