Få mere at vide
Heptan,≥ 99,8 % Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™ ,
Beskrivelse
Opløsningsmidler med høj renhed til speciationsanalyse ved LC-ICP-MS
Strenge oprensningsprocedurer efterfulgt af UV-spektroskopi, IC og ICP-MS-test for at sikre høj kemisk renhed og høj UV-transmittans
Blindværdierne for metalspor i disse opløsningsmidler er i ppb-området eller lavere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptane |
| CAS | 142-82-5 |
| Tæthed | 0.684g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.07 |
| Flammepunkt | −4°C (24.8°F) |
| Tændingspunkt | 433°F |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C7H16 |
| Lineær formel | CH3(CH2)5CH3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Heptane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Heptane