Få mere at vide
Riedel-de Haën Heptan
Artikelnummer. 15995610
Skift visning
Mængde:
7 L
Pakningsstørrelse:
7 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15995610 7 L 7 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15995610 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 322877L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Heptan, Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99% n-heptan-basis (GC).
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptane
pH Not applicable
Smeltepunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.69 g/cm3 (15°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt 6.7 %(V)
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylær formel C7H16
Lineær formel CH3(CH2)5CH3
Damptryk 60.9 hPa (25°C)
MDL nummer MFCD00009544
Viskositet No data available
FN nummer UN1206
Beilstein 1730763
Koncentration ≥99.00%
Synonym n-Heptane, Heptanes
Kogepunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC
IUPAC navn heptan
Molekylvægt (g/mol) 100.21
Procent renhed ≥99.00%
Grad Farmakopé
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.