Få mere at vide
Riedel-de Haën Heptan
Beskrivelse
- Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptane |
| pH | Not applicable |
| Smeltepunkt | -90.5°C |
| CAS | 142-82-5 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 100.00% |
| Tæthed | 0.69 g/cm3 (15°C) |
| Mængde | 18 L |
| Flammepunkt | 6.7 %(V) |
| Emballage | Returdåse i rustfrit stål |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- n-Heptane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.