Få mere at vide
Riedel-de Haën Heptan
Artikelnummer. 16623954
Skift visning
Mængde:
1000 L
Artikelnummer. Mængde
16623954 1000 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16623954 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 322871000L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Heptan, Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99% n-heptan-basis (GC).
  • Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99% n-heptan basis (GC)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptane
pH Not applicable
Smeltepunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.69 g/cm3 (15°C)
Mængde 1000 L
Flammepunkt 6.7 %(V)
Emballage IBC i rustfrit stål kan returneres
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylær formel C7H16
Lineær formel CH3(CH2)5CH3
Damptryk 60.9 hPa (25°C)
MDL nummer MFCD00009544
Viskositet No data available
FN nummer UN1206
Beilstein 1730763
Koncentration ≥99.00%
Synonym n-Heptane, Heptanes
Kogepunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC
IUPAC navn heptan
Molekylvægt (g/mol) 100.21
Procent renhed ≥99.00%
Grad Farmakopé