Få mere at vide
Riedel-de Haën Heptan
Beskrivelse
- Heptan
- Til præparativ HPLC,≥ 95,0 % (GC)
- n-heptan, heptaner
- ≥95,0 %, til præparativ HPLC
- CAS-nummer: 142-82-5
- Lineær formel: CH3(CH2)5CH3
- Molmasse: 100,2 g/mol
- Beilstein registreringsnummer: 1730763
- EF-nummer: 205-563-8
- MDL-nummer: MFCD00009544
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptane |
| pH | Not applicable |
| Smeltepunkt | -90.5°C |
| CAS | 142-82-5 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | ≥95.00% |
| Tæthed | 0.69 g/cm3 (15°C) |
| Mængde | 7 L |
| Flammepunkt | -4°C |
| Emballage | Returdåse i rustfrit stål |
| Vis mere |