missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heptane-1-sulfonic acid sodium salt, LiChropur™ EMD-Millipore

Artikelnummer. 15845890
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15845890 25 g Glass
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15845890 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1183060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ion pair reagents for analytical HPLC LiChropur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Heptane-1-sulfonic acid sodium salt
CAS 22767-50-6
Tæthed 391kg/m3
Emballage Glass
Molekylær formel C7H15NaO3S
Mængde 25 g
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
InChI nøgle REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn sodium;heptane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 202.244
PubChem CID 23672332
Formel vægt 202.24
Procent renhed ≥99%
Grad Not Available
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.