Få mere at vide
Heptan-1,7-diamin, TRC
Artikelnummer. 17964185
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17964185 1 g
17933215 250 mg
17960575 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17964185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9986351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-19-5
Molekylær formel C7H18N2
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Synonym (7-Aminoheptyl)amine, 1,7-Diamino-n-heptane, 1,7-Diaminoheptane, 1,7-Heptamethylenediamine, 1,9-Diazanonane, Heptamethylenediamine, NSC 45777;alpha,ω-Heptanediamine;
IUPAC navn Heptan-1,7-diamin
SMIL NCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptane-1,7-diamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H18N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-9H2
Formel vægt 130.147
Procent renhed >95%