Learn More
Heptanal and Nonanal Mixture 671 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30325051
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30325051 1 mL 1mL
1 options
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 30325051 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA50000671ME
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 1-Heptanal∣Pelargonaldehyde
CAS 111-71-7, 124-19-6
Analyte or Component Names 1-Heptanal∣Pelargonaldehyde
Shipping Condition +20°C
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Quantity 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Heptanal 100 μg/mL∣Pelargonaldehyde 100 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.