Få mere at vide
Heptanal og Nonanal blanding 671 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptanal∣Pelargonaldehyde |
| CAS | 111-71-7, 124-19-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Heptanal∣Pelargonaldehyde |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1-Heptanal 100 μg/mL∣Pelargonaldehyde 100 μg/mL |